Learn More
2-(Ethoxycarbonyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415610 1 g 1 Gramm
11425610 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415610 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25867.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 380430-53-5 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380430-53-5
Summenformel C9H11BO4
Molekulargewicht (g/mol) 193.99
MDL-Nummer MFCD02179453
InChI-Schlüssel QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 2-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, o-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 2-carbethoxyphenylboronic acid, ethyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 2-boronobenzoate, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773405
IUPAC-Name [2-(ethoxycarbonyl)phenyl]boronic acid
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 130°C to 133°C
Menge 1 g
Formelmasse 193.99
Reinheit (%) 98%