Learn More
2-(Ethoxycarbonyl)-benzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457785 5 g 5 Gramm
15447785 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30941.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 269409-99-6 | Molecular Formula: C15H21BO4 | Molecular Weight: 276.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 269409-99-6
Summenformel C15H21BO4
Molekulargewicht (g/mol) 276.139
MDL-Nummer MFCD03453660
InChI-Schlüssel RFBZWPFBCXBBJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, ethyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid ethyl ester, ethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-carboethoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, ethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate
PubChem CID 2773962
IUPAC-Name Ethyl 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzoat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 57°C to 62°C
Menge 5 g
Formelmasse 276.14
Reinheit (%) 97%