Learn More
2-(Ethoxycarbonyl)-furan-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439735 250 mg 250 Milligramm
15429735 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439735 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52312.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1073338-92-7 | C13H19BO5 | 266.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073338-92-7
Summenformel C13H19BO5
Molekulargewicht (g/mol) 266.10
MDL-Nummer MFCD11855980
InChI-Schlüssel UMMKKZJPSPIDGN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 46739337
IUPAC-Name Ethyl 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Furan-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Synonym ethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid, pinacol ester, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl furan-5-boronic acid pinacol ester, ethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, ethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-furan-2-carboxylic acid ethyl ester
Formelmasse 266.1
Reinheit (%) 96%