Learn More
2-(Ethoxycarbonyl)phenylisothiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11383236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383236 5 g 5 Gramm
11373236 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12569.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99960-09-5
Summenformel C10H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 207.247
MDL-Nummer MFCD00041063
InChI-Schlüssel TYEPWLJHQLYWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-ethoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatobenzoic acid ethyl ester, 2-isothiocyanato-benzoic acid ethyl ester, acmc-20aon5, #, 2-ethoxycarbonylphenylisothiocyanate, ethyl 2-isothiocyanatobenzoate, isothiocyanatobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-isothiocyanato-,ethyl ester
PubChem CID 523235
IUPAC-Name Ethyl-2-isothiocyanatobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Dichte 1.201
Siedepunkt 144°C to 145°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.616
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 3267738
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 207.25
Reinheit (%) ≥98%