Learn More
2-Ethoxycyclohexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030077
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11406550 1 g 1 Gramm
11416550 5 g 5 Gramm
11426550 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11406550
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27613.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 33371-97-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33371-97-0
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.20
MDL-Nummer MFCD00015377
InChI-Schlüssel WBPWDGRYHFQTRC-QMMMGPOBSA-N
Synonym 2-ethoxycyclohexanone, ethoxycyclohexanone, 2-ethoxy-cyclohexanone, acmc-1ai48
PubChem CID 2733330
SMILES CCO[C@H]1CCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxycyclohexanone
Dichte 1.002
Siedepunkt 85°C (15 mmHg)
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.451
Menge 1 g
UN-Nummer UN1224
IUPAC-Name (2S)-2-Ethoxycyclohexan-1-on
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%