Learn More
2-Ethoxyethanol, Reagenzqualität, 99 %, Solstice
Artikelnummer. 15611200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 l
Packungsgröße:
25 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15611200 25 l 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15611200 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 12808225L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 €
    859.83 € / 25 Liter
    Sparen 170.17 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethanol
CAS 110-80-5
Dichte 0,93 g/ml bei 25 °C
Explosionsgrenze 0.14
Flammpunkt 42 °C (107,6 °F)
Zündpunkt 460 °F
Summenformel C4H10O2
Strukturformel C2H5OCH2CH2OH
MDL-Nummer MFCD00002869
Menge 25 l
UN-Nummer UN1171
Beilstein 1098271
Synonym Ethyl-Cellosolve, Ethylenglycolmonoethylether, Ethylglykol, Hydroxyether, Ethylenglycolethylether, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
InChI-Schlüssel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCO
IUPAC-Name 2-Ethoxyethanol
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
PubChem CID 8076
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
ChEBI CHEBI:46788
Formelmasse 90,12 g/mol
Dampfdruck 3,8 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus