Learn More
2-Ethoxyethanol, Reagenzienqualität, 99%, Honeywell
Artikelnummer. p-7111752 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15621200 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15691190 1 l Glasflasche 1 Liter
15601200 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
3 options
Artikelnummer. 15621200
Marke: Honeywell Research Chemicals 128082500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-80-5
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00002869
InChI-Schlüssel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethyl-Cellosolve, Ethylenglycolmonoethylether, Ethylglykol, Hydroxyether, Ethylenglycolethylether, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
SMILES CCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethanol
Namenshinweis Reagenzgütegrad, 99 %
CAS Max. % 100.0000%
Schmelzpunkt -90 °C (Literatur)
Dichte 0.93 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 136 °C
Flammpunkt 40 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FeCl3
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1171
Beilstein 1098271
IUPAC-Name 2-Ethoxyetan-1-ol
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) >98.5%
Güte Reagenz