Learn More
2-Ethoxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30138127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138127 5 mL 5 Milliliter
30005948 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6782655ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-80-5
Summenformel C4 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
Synonym 2-Ethoxyethanol, Ethanol, 2-ethoxy-, 2-Ethoxyethanol, 2-Ethoxyethan-1-ol, 2-Ethoxyethyl alcohol, Bikanol E 1, Cellosolve, Dowanol EE, Ektasolve EE, Emkanol, Ethoxyethanol, Ethyl 2-hydroxyethyl ether, Ethyl Cellosolve, Ethylene glycol ethyl ether, Ethylene glycol monoethyl ether, Glycol monoethyl ether, Monoethylene glycol ethyl ether, NSC 8837, Oxitol, Poly-Solv EE, Seahosol MG, Shihozoru MG, Solvid, β-Ethoxyethanol
IUPAC-Name 2-Ethoxyethanol
SMILES CCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethanol
Menge 5 mL
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Formelmasse 90.0681