Learn More
2-Ethoxyethylacetat, TRC
Artikelnummer. 30377552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377552 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30377552 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE67826025ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid-2-ethoxyethyl ester
CAS 111-15-9
Summenformel C6 H12 O3
Menge 25 mL
Synonym Ethanol, 2-ethoxy-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-2-ethoxyethane, 2-Ethoxyethanol acetate, 2-Ethoxyethyl acetate, 2-Ethyloxyethyl acetate, Cellosolve acetate, Ethyl cellosolve acetate, Ethyl glycol acetate, Ethylene glycol acetate monoethyl ether, Ethylene glycol ethyl ether acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Ethylene glycol monoethyl ether monoacetate, Glycol monoethyl ether acetate, NSC 8658, O-Ethylglycol acetate, Oxitol acetate, Poly-Solv EE acetate, β-Ethoxyethyl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCOCCOC(=O)C
IUPAC-Name 2-Ethoxyethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
Formelmasse 132.0786