Learn More
2-Ethoxyethylether, 98+ %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10713661 500 g Glasflasche 500 Gramm
10326940 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10090810 2.5 kg Metalltrommel 2.50 Kilogramm
10105253 10 kg Metalltrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10713661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117905000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.20 €
    47.10 € / 500 Gramm
    Sparen 4.10 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-36-7 | C8H18O3 | 162.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-36-7
MDL-Nummer MFCD00009254
InChI-Schlüssel RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
IUPAC-Name 1-Ethoxy-2-(2-Ethoxyethoxy)ethan
SMILES CCOCCOCCOCC
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethyl ether
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H18O3
Strukturformel (C2H5OCH2CH2)2O
Brechungsindex 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589nm)
Menge 500 g
Beilstein 01, II, 519
Rückstand nach Verdampfung 0.05% max.
Merck Index 15, 3132
Molekulargewicht (g/mol) 162.229
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) ≥98.0%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
Product Identifier
  • 2-Ethoxyethyl ether