Learn More
2-Ethoxynaphthoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30052219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052219 25 mg 25 Milligramm
30049575 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052219 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0392.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Ethoxynaphthoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxynaphthoic Acid
CAS 2224-00-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Ethoxynaphthoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H12 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Ethoxynaphthoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H12O3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15)
SMILES CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)O
IUPAC-Name 2-ethoxynaphthalin-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 216.23
Menge 25 mg
Formelmasse 216,0786 g/mol