Learn More
2-Ethoxypyridin-3-borsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345679
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11345679 250 mg 250 Milligramm
11325679 1 g 1 Gramm
11335679 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11345679
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20422.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 854373-97-0 | C7H10BNO3 | 166.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 854373-97-0
Summenformel C7H10BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 166.97
MDL-Nummer MFCD06201036
InChI-Schlüssel FXUMKSCYKPOZOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxypyridine-3-boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-2-ethoxypyridine, pubchem5119, acmc-209q5z, 2-ethoxypyridine-3-boronicacid, 2-ethoxy-3-pyridinyl boronic acid, 2-ethoxy-pyridin-3-yl-boronic acid
PubChem CID 11309733
IUPAC-Name (2-Ethoxypyridin-3-yl)borsäure
SMILES CCOC1=NC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxypyridine-3-boronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 166.97
Reinheit (%) 98%