missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Ethoxypyridin-3-borsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7048170
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11345679 250 mg 250 Milligramm
11325679 1 g 1 Gramm
11335679 5 g 5 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11345679

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20422.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 854373-97-0 | C7H10BNO3 | 166.97 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 854373-97-0
Summenformel C7H10BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 166.97
MDL-Nummer MFCD06201036
InChI-Schlüssel FXUMKSCYKPOZOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxypyridine-3-boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-2-ethoxypyridine, pubchem5119, acmc-209q5z, 2-ethoxypyridine-3-boronicacid, 2-ethoxy-3-pyridinyl boronic acid, 2-ethoxy-pyridin-3-yl-boronic acid
PubChem CID 11309733
IUPAC-Name (2-Ethoxypyridin-3-yl)borsäure
SMILES CCOC1=NC=CC=C1B(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Ethoxypyridine-3-boronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 166.97
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.