Learn More
2-Ethoxypyridin-5-Boronsäurepinacolester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404610 1 g 1 Gramm
11494600 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404610 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50137.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1072945-01-7 | Molecular Formula: C13H20BNO3 | Molecular Weight: 249.117 g/mol
2-Ethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester is used as raw material for synthesis of pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethoxypyridin-5-Boronsäure-Pinacolester wird als Rohstoff für die Synthese pharmazeutischer Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.019 g/l) (25 °C)
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072945-01-7
Summenformel C13H20BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 249.117
MDL-Nummer MFCD07781182
InChI-Schlüssel GXUHWEZZHFBDFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, pubchem20146, 6-ethoxypyridine-3-boronicacidpinacolester, 6-ethoxypyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-ethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 24208796
IUPAC-Name 2-Ethoxy-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.019g/L) (25°C)
Formelmasse 249.12
Reinheit (%) 99%