Learn More
2-Ethoxypyridin, 94 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxypyridine |
| Dichte | 1.009 |
| Siedepunkt | 155°C to 156°C |
| Flammpunkt | 52°C (126°F) |
| Brechungsindex | 1.496 |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 111115 |
| Formelmasse | 123.16 |
| Reinheit (%) | 94% |