Learn More
2-Ethoxithiobenzimid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032035
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15476167 250 mg 250 Milligramm
15466167 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15476167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33353.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 725702-35-2
Summenformel C9H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 181.253
MDL-Nummer MFCD06090837
InChI-Schlüssel FUQRHZQJAIHJQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxybenzene-1-carbothioamide, 2-ethoxybenzothioamide, 2-ethoxythiobenzamide, benzenecarbothioamide,2-ethoxy, amino 2-ethoxyphenyl methane-1-thione
PubChem CID 7745241
IUPAC-Name 2-Ethoxybenzolcarbothioamid
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxythiobenzamide
Schmelzpunkt 113°C to 119°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 181.25
Reinheit (%) 97%