Learn More
2-Ethyl-1-hexanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethyl-1-Hexanol |
| CAS | 104-76-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Ethyl-1-Hexanol |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C8 H18 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)CO |
| IUPAC-Name | 2-Ethylhexan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.23 |
| Mehr anzeigen |