Learn More
2-Ethyl-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474404 2500 g 2500 Gramm
11464404 500 g 500 Gramm
11484404 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474404 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13084.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol acts as a precursor to alkyd resins, high-gloss coatings and ion exchange resins. It is also employed as a multifunctional monomer utilized for the production of coatings, ethoxylated and propoxylated trimethylolpropane derivatives. Further, it serves as a building block in the polymer industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethyl-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propandiol dient als Vorläufer von Alkydharzen, Hochglanzbeschichtungen und Ionenaustausch-Harzen. Einsatz auch als multifunktionales Monomer, das für die Herstellung von Beschichtungen, ethoxylierten und propoxylierten Trimethylolpropan-Derivaten verwendet wird. Dient darüber hinaus als Baustein in der Polymerindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-99-6
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00004694
InChI-Schlüssel ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
PubChem CID 6510
IUPAC-Name 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Schmelzpunkt 59°C to 60°C
Siedepunkt 296°C to 298°C
Flammpunkt 172°C (341°F)
Menge 2500 g
Beilstein 1698309
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%