Spezifikation
| CAS | 631-31-2 |
| Schmelzpunkt | 100 °C bis 102 °C |
| Farbe | Weiß |
| Summenformel | C7H12O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00004201 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Isopimelsäure, α-Ethylmethyl-Succinsäure |
| InChI-Schlüssel | FDYJJKHDNNVUDR-UHFFFAOYNA-N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.17 |
| Reinheit (%) | > 98 % |
| Mehr anzeigen |