Learn More
2-Ethyl-2-methylbernsteinsäure, TRC
Artikelnummer. 30382454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382454 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382454 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8179701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
CAS 631-31-2
Summenformel C7 H12 O4
Menge 1 g
Synonym Butanedioic acid, 2-ethyl-2-methyl-, Succinic acid, 2-ethyl-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylsuccinic acid, 2-Methyl-2-ethylsuccinic acid, 3-Methyl-3-carboxyvaleric acid, NSC 38752, α-Methyl-α-ethylsuccinic acid, (2RS)-2-Ethyl-2-methylbutanedioic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-ethyl-2-methylbutandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 160.168
Formelmasse 160.074