Learn More
2-Ethyl-3-methoxypyrazin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7022861
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11442488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15817.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25680-58-4
Summenformel C7H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00006129
InChI-Schlüssel DPCILIMHENXHQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-ethylpyrazine, pyrazine, 2-ethyl-3-methoxy, 3-ethyl-2-methoxypyrazine, unii-zbm5ld0we9, 2-ethyl-3-methoxy-pyrazine, zbm5ld0we9, 2-methoxy-3-ethyl pyrazine, pyrazine, 3-ethyl-2-methoxy, acmc-20ai24, ksc494q2n
PubChem CID 33135
IUPAC-Name 2-Ethyl-3-Methoxypyrazin
SMILES CCC1=NC=CN=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Dichte 1.048
Siedepunkt 90°C (40 mmHg)
Flammpunkt 69°C (156°F)
Brechungsindex 1.502
Menge 1 g
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-ethyl-3-methoxy-pyrazine