Learn More
2-Ethyl-4-Methyl-1,3-Dioxolan, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464877 5 g 5 Gramm
15474877 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32187.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4359-46-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, is used as a flavouring agent in food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethyl-4-Methyl-1,3-Dioxolan, cis + trans, wird als Aromastoff in der Lebensmittelindustrie verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4359-46-0
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD16622267
InChI-Schlüssel CSZCLQLJVFLXLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl, 1,3-dioxolane,2-ethyl-4-methyl, cis, 1,2-propanediol acetal, 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-, cis, cis-2-thyl-4-methyl-1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, solution in acetonitrile 1000mg/l
PubChem CID 92210
IUPAC-Name 2-Ethyl-4-Methyl-1,3-Dioxolan
SMILES CCC1OCC(O1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 0.904
Siedepunkt 117°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.403
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%