Learn More
2-Ethyl-4-Methyl-1,3-Dioxolan, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, is used as a flavouring agent in food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Ethyl-4-Methyl-1,3-Dioxolan, cis + trans, wird als Aromastoff in der Lebensmittelindustrie verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane |
| Namenshinweis | Cis + Trans |
| Dichte | 0.904 |
| Siedepunkt | 117°C |
| Flammpunkt | 29°C (84°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.403 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in alcohol. |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.