Learn More
2-Ethyl-4-methylimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402468
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11402468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15798.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 931-36-2 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole is a useful synthetic intermediate. It can be used as a building block for active ingredients as well as in epoxy curing. It is used as an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, dyes, textile auxiliaries, pigments and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethyl-4-Methyl-1H-Imidazol ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Es kann als Baustein für aktive Inhaltsstoffe sowie für die Epoxidhärtung verwendet werden. Es wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika, Agrochemikalien, Farbstoffe, Textilhilfsstoffe, Pigmente und andere organische Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (<210 g/1000 ml bei 20° C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931-36-2
Summenformel C6H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 110.16
MDL-Nummer MFCD00005193
InChI-Schlüssel ULKLGIFJWFIQFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-4-methyl, 4-methyl-2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-5-methyl, imidazole, 2-ethyl-4-methyl, unii-5k8xi641g3, 2-ethyl-4-methyl-imidazole, 2-ethyl-4-methyl-3h-imidazole, curazol 2e4mz
PubChem CID 70262
IUPAC-Name 2-Ethyl-5-Methyl-1H-Imidazol
SMILES CCC1=NC=C(N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-4-methylimidazole
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Dichte 0.973
Siedepunkt 292°C to 295°C
Flammpunkt 137°C (278°F)
Brechungsindex 1.5 00
Menge 25 g
Beilstein 1711
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (< 210g/1000 ml at 20°C).
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethyl-4-methylimidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Ethyl-4-methylimidazole