Learn More
2-Ethyl-6-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475153
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475153 500 g 500 Gramm
11485153 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475153 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12796.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24549-06-2
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00007752
InChI-Schlüssel JJVKJJNCIILLRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-ethyl-o-toluidine, 2-methyl-6-ethylaniline, benzenamine, 2-ethyl-6-methyl, o-toluidine, 6-ethyl, 6-ethyl-2-toluidine, 2-methyl-6-ethyl aniline, aniline, 2-methyl-6-ethyl, 6-ethyl-2-methylaniline, 2-ethyl-6-methyl-aniline, 2-ethyl-6-methylbenzenamine
PubChem CID 32485
IUPAC-Name 2-ethyl-6-methylanilin
SMILES CCC1=CC=CC(=C1N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-6-methylaniline
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 0.969
Siedepunkt 226°C to 228°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.552
Menge 500 g
Beilstein 2079468
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 98%