Learn More
2-Ethyl-6-Methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460708
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460708 1 g 1 Gramm
11470708 5 g 5 Gramm
11480708 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25213.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1687-64-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
2-Ethyl-6-methylphenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethyl-6-methylphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1687-64-5
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00962292
InChI-Schlüssel CIRRFAQIWQFQSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519333
IUPAC-Name 2-Ethyl-6-methylphenol
SMILES CCC1=CC=CC(=C1O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-6-methylphenol
Brechungsindex 1.531
Menge 1 g
Synonym phenol, 2-ethyl-6-methyl, o-cresol, 6-ethyl, 6-ethyl-o-cresol, unii-359wuc62ri, 2-ethyl-6-methyl-phenol, 6-ethyl-2-methylphenol, acmc-20anwj, 2-methyl-6-ethylphenol, 2-ethyl-6-methyl phenol, phenol,2-ethyl-6-methyl
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 97%