Learn More
2-(Ethyl-d5)furan (~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Ethyl-d5)furan |
| Summenformel | C6 2H5 H3 O |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 2-Ethylfuran D5 (Ethyl D5) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])c1occc1 |
| IUPAC-Name | 2-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl)furan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 101.16 |
| Formelmasse | 101.0889 |