Learn More
2-Ethylanthrachinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317186 5 g 5 Gramm
11327186 100 g 100 Gramm
11337186 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07206.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 84-51-5 | C16H12O2 | 236.27 g/mol
2-Ethylanthraquinone can be used as a photoinitiator of crosslinking or degradation of polyethylene. It is used to produce hydrogen peroxide by hydrogenation with the help of Pd/polyaniline as the catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylanthraquinon kann als Photoinitiator für die Vernetzung oder den Abbau von Polyethylen verwendet werden. Es wird zur Herstellung von Wasserstoffperoxid durch Hydrierung mit Hilfe von Pd/Polyanilin als Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-51-5
Summenformel C16H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
MDL-Nummer MFCD00001237
InChI-Schlüssel SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylanthraquinone, 2-ethyl anthraquinone, 2-ethyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 2-ethyl, 9,10-anthracenedione, 2-ethyl, usaf so-1, beta-ethylanthraquinone, unii-59yj81qzkd, 59yj81qzkd, 2-ethylanthra-9,10-quinone
PubChem CID 6772
IUPAC-Name 2-Ethylanthracen-9,10-Dion
SMILES CCC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylanthraquinone
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Siedepunkt 180°C to 190°C
Flammpunkt >210°C (410°F)
Menge 5 g
Beilstein 1969873
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 98%