Learn More
2-Ethylbuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023435
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 11418836
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16989.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 88-09-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Diethyl acetic acid (88-09-5) is used in flavoring agent and as an intermediate for pharmaceuticals and dyestuffs. It is also employed in the manufacture of esters and other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylessigsäure (88-09-5) wird in Aromastoffen und als Zwischenprodukt für Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet. Sie wird auch bei der Herstellung von Estern und anderen Chemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Mit den üblichen organischen Lösungsmitteln kaum löslich. Löslichkeit in Wasser 18 g/l (20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-09-5
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00002670
InChI-Schlüssel OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylbutyric acid, diethylacetic acid, butanoic acid, 2-ethyl, acetic acid, diethyl, 3-pentanecarboxylic acid, 2-ethyl butanoic acid, diethyl acetic acid, butyric acid, 2-ethyl, 2-ethyl-butyric acid, alpha-ethylbutyric acid
PubChem CID 6915
IUPAC-Name 2-Ethylbutansäure
SMILES CCC(CC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylbutyric acid
Schmelzpunkt -15°C
Dichte 0.924
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.413
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1098634
Merck Index 14,3110
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble with the usual organic solvents. Solubility in water 18g/L (20°C).
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Ethylbutyric acid