Learn More
2-Ethylbuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30383644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383644 10 g
30372433 1 g
30380616 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE67844510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-09-5
Summenformel C6 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Synonym 2-Ethylbutyric Acid, Butanoic acid, 2-ethyl- (9CI, ACI), 2-Ethylbutanoic acid (ACI), Butyric acid, 2-ethyl- (6CI, 7CI, 8CI), Butyric acid, α-ethyl- (3CI), 2-Ethyl-n-butyric acid, 2-Ethylbutyric acid, 3-Pentanecarboxylic acid, Acetic acid, diethyl-, Diethylacetic acid, NSC 11765, NSC 8758, α-Ethylbutyric acid
IUPAC-Name 2-Ethylbutansäure
SMILES CCC(CC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylbutyric acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Formelmasse 116.0837