Learn More
2-Ethylhexanal (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30374825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374825 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE67886510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexanal
CAS 123-05-7
Summenformel C8 H16 O
Menge 10 g
Synonym α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)C=O
IUPAC-Name 2-Ethylhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 128.21
Formelmasse 128.1201