Learn More
2-Ethylhexanal (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethylhexanal |
| CAS | 123-05-7 |
| Summenformel | C8 H16 O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)C=O |
| IUPAC-Name | 2-Ethylhexanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.21 |
| Formelmasse | 128.1201 |