Learn More
2-Ethylhexanal (> 90%), TRC
Product Code. 30374040
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
missing translation for 'unitSize':
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
30374040 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30374040 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCE6788655G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexanal
CAS 123-05-7
Summenformel C8 H16 O
Menge 5 g
Synonym α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)C=O
IUPAC-Name 2-Ethylhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 128.21
Formelmasse 128.1201