Learn More
2-Ethylhexanal Pract., 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445467
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11445467 50 g 50 Gramm
11455467 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11445467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23471.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 123-05-7 | C8H16O | 128.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Ethylhexanal wird als Zwischenprodukt für die chemische Synthese und bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln, Pharmazeutika und Geruchsstoffen verwendet.  
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-05-7
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.215
MDL-Nummer MFCD00006987
InChI-Schlüssel LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde
PubChem CID 31241
IUPAC-Name 2-Ethylhexanal
SMILES CCCCC(CC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexanal
Schmelzpunkt <-100°C
Dichte 0.819
Siedepunkt 163°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Brechungsindex 1.4155
Menge 50 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 1700556
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 97%