Learn More
2-Ethylhexan-1,3-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444263 500 mL 500 Milliliter
11454263 2500 mL 2500 Milliliter
11464263 10,000 mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10898.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 94-96-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
2-Ethylhexane-1,3-diol is used in organic synthesis and can be used to produce polyester resin, polyester plasticizers, polyurethane resin. It is also effective vermifuge to mosquitoes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylhexan-1,3-Diol wird in der organischen Synthese verwendet und kann zur Herstellung von Polyesterharz, Polyesterweichmachern, Polyurethanharz verwendet werden. Ist auch ein wirksames Mückenbekämpfungsmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich (42 g/l bei 20 °C). Löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-96-2
Summenformel C8H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
MDL-Nummer MFCD00004578
InChI-Schlüssel RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
PubChem CID 7211
ChEBI CHEBI:34273
IUPAC-Name 2-Ethylhexan-1,3-diol
SMILES CCCC(O)C(CC)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexane-1,3-diol
Schmelzpunkt -40°C
Siedepunkt 241°C to 249°C
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel CH3CH2CH2CHOHCH(CH2CH3)CH2OH
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (42g/L at 20°C). Soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 97%