Learn More
2-Ethylhexylacrylat +99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10341731 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10771704 25 g Glasflasche 25 Gramm
10432975 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10341731 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 410110010
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-11-7 , 150-76-5
Summenformel C11H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.28
MDL-Nummer MFCD00009495
InChI-Schlüssel GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
IUPAC-Name 2-Ethylhexyl-prop-2-enoat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexyl acrylate
Azidität 0.01% max. (as acrylic acid)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -90.0°C
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 215.0°C to 219.0°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4340 to 1.4360
Menge 1 kg
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskosität 1.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 184.28
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.