Learn More
2-Ethylhexyldiphenylphosphat (90%), TRC
Artikelnummer. 30369496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369496 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369496 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9179801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
CAS 1241-94-7
Summenformel C20 H27 O4 P
Menge 1 g
Synonym Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate, Diphenyl 2-ethylhexyl phosphate, Disflamoll DPO, EHDPP, Octicizer, Phosflex 342, Phosflex 362, Santicizer 141, 2-Ethylhexyldiphenyl Phosphate
InChI-Formel InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC-Name 2-ethylhexyldiphenylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 362.4
Formelmasse 362.1647