Learn More
(2-Ethylhexyl)magnesiumbromid, 1 M-Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11905971
Marke: Thermo Scientific Acros 435951000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Ethylhexyl)magnesium bromide
CAS 90224-21-8, 60-29-7
CAS Min. % 23.94, 72.29
CAS Max. % 27.71, 76.07
Farbe Farblos bis grau
Dichte 0.8630g/mL
Flammpunkt −25°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C8H17BrMg
MDL-Nummer MFCD02260220
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.863
Synonym 2-ethylhexylmagnesium bromide, 2-ethylhexyl magnesium bromide, 2-ethylhexylmagensium bromide, 2-ethylhexylmagnesiumbromide, 2-ethylhexyl-magnesiumbromide, 2-ethylhexylmagnesium-bromide, 2-ethylhexyl-magnesium bromide, ndcjrlbsqqdnoo-uhfffaoysa-m, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
InChI-Schlüssel NDCJRLBSQQDNOO-UHFFFAOYNA-M
SMILES CCCCC(CC)C[Mg]Br
IUPAC-Name Magnesium;3-Methanidylheptan;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 217.43
PubChem CID 14915511
Formelmasse 217.43
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2-Ethylhexyl)magnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.