Learn More
2-Ethylphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499019 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15499019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15252.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS 40411-25-4
Dichte 1.043
Siedepunkt 56°C (3 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Summenformel C9H9NO
Brechungsindex 1.528
MDL-Nummer MFCD00002013
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 3538910
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
InChI-Schlüssel ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=CC=C1N=C=O
IUPAC-Name 1-Ethyl-2-isocyanatobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
PubChem CID 583486
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 99%