Learn More
2-Ethylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30386012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386012 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386012 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE93198025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Ethylpyridine
CAS 100-71-0
Summenformel C7 H9 N
Menge 25 g
Synonym 2-Ethylpyridine, Pyridine, 2-ethyl-, NSC 964, α-Ethylpyridine
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccn1
IUPAC-Name 2-Ethylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 107.15
Formelmasse 107.0735