Learn More
2-Ethylthio-1,3,4-Thiadiazol-5-Thiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420637 5 g 5 Gramm
11410637 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22464.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37147-15-2
Summenformel C4H6N2S3
Molekulargewicht (g/mol) 178.29
MDL-Nummer MFCD00186131
InChI-Schlüssel JLJYQXMUUKOBBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-ethylthio-1,3,4-thiazole-5-thiol, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, acmc-1cszq, 5-ethylthio-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione
PubChem CID 1201366
IUPAC-Name 5-Ethylsulfanyl-3H-1,3,4-thiadiazol-2-thion
SMILES CCSC1=NNC(=S)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
Schmelzpunkt 119°C to 122°C
Menge 5 g
Formelmasse 178.3
Reinheit (%) 97%