Learn More
2-(Ethylthio)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30372272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372272 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372272 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9267801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Ethylthio)ethanol
CAS 110-77-0
Summenformel C4H10OS
Menge 1 g
Synonym 2-Ethylmercaptoethanol, 2-Hydroxyethyl Ethyl Sulfide, Ethyl 2-Hydroxyethyl Sulfide, Ethyl 2-Hydroxyethyl Thioether, Ethyl β-Hydroxyethyl Sulfide, NSC 57105, β-Ethylthioethanol, β-Hydroxydiethyl Sulfide
InChI-Formel InChI=1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES OCCSCC
Molekulargewicht (g/mol) 106.19