Learn More
2-Ethinylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30374802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374802 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374802 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9375032.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethynylpyridine
CAS 1945-84-2
Summenformel C7H5N
Menge 2.5 g
Synonym Pyridine, 2-ethynyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethynylpyridine (ACI), 2-Pyridinylethyne, 2-Pyridylacetylene, 2-Pyridylethyne, Pyridin-2-ylacetylene
InChI-Formel InChI=1S/C7H5N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h1,3-6H
SMILES C#Cc1ccccn1
IUPAC-Name 2-Ethynylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Formelmasse 103.0422