Learn More
2-Ethinylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30379698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379698 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379698 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE937503250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethynylpyridine
CAS 1945-84-2
Summenformel C7H5N
Menge 250 mg
Synonym Pyridine, 2-ethynyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethynylpyridine (ACI), 2-Pyridinylethyne, 2-Pyridylacetylene, 2-Pyridylethyne, Pyridin-2-ylacetylene
InChI-Formel InChI=1S/C7H5N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h1,3-6H
SMILES C#Cc1ccccn1
IUPAC-Name 2-Ethynylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Formelmasse 103.0422