Learn More
2-Ethynylthiophen, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10792984 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10104053 1 g Amber Glass Bottle 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792984 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13047CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4298-52-6
Summenformel C6H4S
Molekulargewicht (g/mol) 108.16
MDL-Nummer MFCD03425129
InChI-Schlüssel LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethynyl-thiophene, 2-thienylethine, 2-thiophenylacetylene, 2-thienyl acetylene, pubchem16123, thien-2-yl acetylene, thiophene, 2-ethynyl, thiophen-2-yl acetylene, 2-ethynylthiophene, acmc-209js9
PubChem CID 5246258
IUPAC-Name 2-ethynylthiophene
SMILES C#CC1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-ethynylthiophene
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 108.16
Reinheit (%) 90%