Learn More
2-Etoxyacetophenon, Mikromol™
Beschreibung
2-Etoxyacetophenon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxyacetophenone |
| CAS | 2142-67-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Ethoxyacetophenone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H12 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2'-Ethoxyacetophenone, Ethanone, 1-(2-ethoxyphenyl)-, Acetophenone, 2'-ethoxy- (7CI,8CI), 1-(2-Ethoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Ethoxyphenyl)ethan-1-one, 2'-Ethoxyacetophenone, 2-Ethoxyacetophenone, o-Ethoxyacetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-7-5-4-6-9(10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1ccccc1C(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-(2-Ethoxyphenyl)ethanon |
| Mehr anzeigen |