Learn More
2-Fluor-1,3-dimethylbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10458002
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10458002 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10458002 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD05584DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-1, 3-dimethylbenzene
CAS 443-88-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.988g/mL
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C8H9F
Strukturformel (CH3)2C6H3F
MDL-Nummer MFCD00039215
Synonym 2,6-dimethylfluorobenzene, 2-fluoro-m-xylene, 1-fluoro-2,6-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-2-fluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl fluorobenzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, fr b1 f1, pubchem4407, 2-fluoro-3-methyltoluene
InChI-Schlüssel JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)F
IUPAC-Name 2-fluor-1,3-dimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 124.158
PubChem CID 123065
Formelmasse 124.16
Reinheit (%) 97%