Learn More
2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30394298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394298 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF598255100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade)
CAS 58086-67-2
Summenformel C13H14FNO3S
Menge 100 mg
Synonym 2-Fluoro-1-methylpyridinium Tosylate, 2-Fluoro-N-methylpyridinium Tosylate
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[n+]2ccccc2F
IUPAC-Name 2-Fluor-1-Methylpyridin-1-ium;4-Methylbenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 283.32
Formelmasse 283.0678