Learn More
2'-Fluoro-2'-Deoxyadenosin, TRC
Artikelnummer. 30397822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30397822 50 mg
30407103 500 mg
30393602 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30397822 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59080550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64183-27-3
Summenformel C10H12FN5O3
Molekulargewicht (g/mol) 269.24
Synonym 2-Fluoro-2-Deoxyadenosine
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-Purin-9-yl)-4-Fluoro-2-(Hydroxymethyl)Tetrahydrofuran-3-ol
SMILES F[C@H]1[C@H](N2C=3C(N=C2)=C(N)N=CN3)O[C@H](CO)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12FN5O3/c11-5-7(18)4(1-17)19-10(5)16-3-15-6-8(12)13-2-14-9(6)16/h2-5,7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,5-,7-,10-/m1/s1
Formelmasse 269.09