Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Fluor-2'-Desoxyguanosin, 99 %
Artikelnummer. p-7042866
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15446179
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64055.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 78842-13-4 | C10H12FN5O4 | 285.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78842-13-4
Summenformel C10H12FN5O4
Molekulargewicht (g/mol) 285.24
MDL-Nummer MFCD00923832
InChI-Schlüssel UXUZARPLRQRNNX-SJLGBTOWNA-N
Synonym 2'-deoxy-2'-fluoroguanosine, 2'-fluoro-2'-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-2-yl-1,9-dihydro-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 2'-dfgs, deoxyfluoroguanosine, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
PubChem CID 196536
IUPAC-Name 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2F)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 285.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver